1-Metilpirrol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
M0414-25ML M0414-500ML
TCIAM0414-25MLEA 48 EUR
TCIAM0414-25ML TCIAM0414-500ML
1-Metilpirrol ≥99.0% (por GC)
1-Metilpirrol
Formula: C₅H₇N
Pto. Ebullición: 113°C
Pto. de fusión: –57 °C
Densidad: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 16°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005345
Núm. CAS: 96-54-8
EINECS: 202-513-7
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4208e9ca1077cf454a6bbcef5eddf5d6daa3ddb9&vid=4208e9ca1077cf454a6bbcef5eddf5d6daa3ddb9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %