2-Acetil-1-metilpirrol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
2-Acetil-1-metil-1H-pirrol
A1014-25ML
A1014-5ML
TCIAA1014-25MLEA
79
EUR
TCIAA1014-25ML
TCIAA1014-5ML
2-Acetil-1-metilpirrol ≥98.0% (por GC)
2-Acetil-1-metilpirrol
Formula:
C₇H₉NO MW: 123.15 g/mol Pto. Ebullición: 202°C Pto. de inflamación: 82°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00003089 Núm. CAS: 932-16-1 EINECS: 213-247-6 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Yellow to Orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |