1-Fenilpirrol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: N-Fenilpirrol
P1122-10G P1122-25G P1122-5G
TCIAP1122-10GEA 96 EUR
TCIAP1122-10G TCIAP1122-25G TCIAP1122-5G
1-Fenilpirrol ≥98.0% (por GC)
1-Fenilpirrol
Formula: C₁₀H₉N
MW: 143,19 g/mol
Pto. Ebullición: 131°C
Pto. de fusión: 63…64 °C
Número MDL: MFCD00005343
Núm. CAS: 635-90-5
EINECS: 211-242-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=09eb4b2a696acd6326c670a2fd56e31046d7a73d&vid=09eb4b2a696acd6326c670a2fd56e31046d7a73d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 61.0 deg-C