1,1,3,3-Tetrametildisiloxano ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
T1437-25ML
T1437-250ML
TCIAT1437-25MLEA
18
EUR
TCIAT1437-25ML
TCIAT1437-250ML
1,1,3,3-Tetrametildisiloxano ≥97.0% (por GC)
1,1,3,3-Tetrametildisiloxano
Formula:
C₄H₁₄OSi₂ Pto. Ebullición: 71°C Densidad: 0,7555 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00008256 Núm. CAS: 3277-26-7 EINECS: 221-906-4 UN: 1993 ADR: 3,II |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |