Hexametildisiloxano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
H0091-25ML H0091-500ML H0091-100ML
TCIAH0091-25MLEA 16 EUR
TCIAH0091-25ML TCIAH0091-500ML TCIAH0091-100ML
Hexametildisiloxano ≥98.0% (por GC)
Hexametildisiloxano
Formula: C₆H₁₈OSi₂
Pto. Ebullición: 100°C
Pto. de fusión: –59 °C
Densidad: 0,764 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: -2°C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008265
Núm. CAS: 107-46-0
EINECS: 203-492-7
UN: 1993
ADR: 3,II
IR: 01-2119496108-31
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ed543d0ab0f5b3cb3a35f470960e65a7f4aaf543&vid=ed543d0ab0f5b3cb3a35f470960e65a7f4aaf543&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %