1,1,1,3,5,5,5-Heptametiltrisiloxano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3H-Heptametiltrisiloxano
H1267-25ML H1267-250ML
TCIAH1267-25MLEA 35 EUR
TCIAH1267-25ML TCIAH1267-250ML
1,1,1,3,5,5,5-Heptametiltrisiloxano ≥98.0% (por GC)
1,1,1,3,5,5,5-Heptametiltrisiloxano
Formula: C₇H₂₂O₂Si₃
MW: 222,51 g/mol
Pto. Ebullición: 142°C
Pto. de inflamación: 22°C
Número MDL: MFCD00048000
Núm. CAS: 1873-88-7
EINECS: 217-496-1
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e214975f2b7a2adb3239a3fc10b1df309dfb9fe&vid=1e214975f2b7a2adb3239a3fc10b1df309dfb9fe&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %