Octametiltrisiloxano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
O0257-100ML O0257-25ML
TCIAO0257-100MLEA 90 EUR
TCIAO0257-100ML TCIAO0257-25ML
Octametiltrisiloxano ≥98.0% (por GC)
Octametiltrisiloxano
Formula: [(CH₃)₃SiO]₂Si(CH₃)₂
Pto. Ebullición: 153°C
Pto. de fusión: –82 °C
Densidad: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 39°C (copa cerrada)
Número MDL: MFCD00008264
Núm. CAS: 107-51-7
EINECS: 203-497-4
UN: 1993
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,06748
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=46eaaca8ad281528ad746bb60264e269a9c1ba95&vid=46eaaca8ad281528ad746bb60264e269a9c1ba95&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %