2-Metoxitiofeno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M1030-25G M1030-5G
TCIAM1030-25GEA 354 EUR
TCIAM1030-25G TCIAM1030-5G
2-Metoxitiofeno ≥98.0% (por GC)
2-Metoxitiofeno
Formula: C₅H₆OS
Pto. Ebullición: 154°C
Pto. de fusión: –5 °C
Densidad: 1,1335 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 27°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00014526
Núm. CAS: 16839-97-7
EINECS: 240-863-2
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bef6da919aa0bc814fcba4075dde7e7faea5d365&vid=bef6da919aa0bc814fcba4075dde7e7faea5d365&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %