3-Metoxitiofeno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
M1093-1G
M1093-5G
M1093-25G
TCIAM1093-1GEA
16
EUR
TCIAM1093-1G
TCIAM1093-5G
TCIAM1093-25G
3-Metoxitiofeno ≥98.0% (por GC)
3-Metoxitiofeno
Formula:
C₅H₆OS Pto. Ebullición: 82°C Pto. de fusión: –7 °C Densidad: 1,385 g/cm³ (-173.15 °C) Pto. de inflamación: 49°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00043894 Núm. CAS: 17573-92-1 EINECS: 479-350-5 UN: 1993 ADR: 3,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |