Cloruro de tiofeno-2-sulfonilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
T2122-25G
T2122-5G
TCIAT2122-25GEA
283
EUR
TCIAT2122-25G
TCIAT2122-5G
Cloruro de tiofeno-2-sulfonilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de tiofeno-2-sulfonilo
Formula:
C₄H₃ClO₂S₂ Pto. Ebullición: 93°C Pto. de fusión: 33°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00005426 Núm. CAS: 16629-19-9 EINECS: 240-677-1 UN: 3261 ADR: 8,II |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |