2-Bromo-3-metiltiofeno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B1025-25G B1025-5G
TCIAB1025-25GEA 135 EUR
TCIAB1025-25G TCIAB1025-5G
2-Bromo-3-metiltiofeno ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-3-metiltiofeno
Formula: C₅H₅BrS
Pto. Ebullición: 176°C
Densidad: 1,5844 g/cm³ (17.5 °C)
Pto. de inflamación: 68°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00059741
Núm. CAS: 14282-76-9
EINECS: 238-175-2
UN: 3532
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=166b409598ce225c089b91e92632b3254da84957&vid=166b409598ce225c089b91e92632b3254da84957&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 98.0 %