3-Bromo-4-metiltiofeno ≥93.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B1541-25G B1541-5G
TCIAB1541-25GEA 209 EUR
TCIAB1541-25G TCIAB1541-5G
3-Bromo-4-metiltiofeno ≥93.0% (por GC)
3-Bromo-4-metiltiofeno
Formula: C₅H₅BrS
MW: 177,06 g/mol
Pto. Ebullición: 180°C
Pto. de inflamación: 77°C
Número MDL: MFCD00130084
Núm. CAS: 30318-99-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7cea2bfcd740b94b6674e62ed6edb8cb04a10f32&vid=7cea2bfcd740b94b6674e62ed6edb8cb04a10f32&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %