2-Cloro-3-metiltiofeno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C1801-25G
C1801-5G
TCIAC1801-25GEA
124
EUR
TCIAC1801-25G
TCIAC1801-5G
2-Cloro-3-metiltiofeno ≥98.0% (por GC)
2-Cloro-3-metiltiofeno
Formula:
C₅H₅ClS MW: 132,61 g/mol Pto. Ebullición: 54°C Densidad: 1,2281 g/cm³ (25 °C) |
Número MDL:
MFCD00130083 Núm. CAS: 14345-97-2 EINECS: 238-296-0 UN: 1993 ADR: 3,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...