2-Cloro-5-metiltiofeno ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C2324-25G
C2324-5G
TCIAC2324-25GEA
208
EUR
TCIAC2324-25G
TCIAC2324-5G
2-Cloro-5-metiltiofeno ≥96.0% (por GC)
2-Cloro-5-metiltiofeno
Formula:
C₅H₅ClS Pto. Ebullición: 155°C |
Número MDL:
MFCD01632145 Núm. CAS: 17249-82-0 UN: 1993 ADR: 3,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |