Metil 2-tienil cetona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
A0724-25G A0724-500G A0724-100G
TCIAA0724-25GEA 17 EUR
TCIAA0724-25G TCIAA0724-500G TCIAA0724-100G
Metil 2-tienil cetona ≥98.0% (por GC)
Metil 2-tienil cetona
Formula: C₆H₆OS
Pto. Ebullición: 214°C
Pto. de fusión: 9 °C
Densidad: 1,1704 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 91°C
Número MDL: MFCD00005442
Núm. CAS: 88-15-3
EINECS: 201-804-6
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f4895e631a434b1a78878c45fc2cf9d73e7c6148&vid=f4895e631a434b1a78878c45fc2cf9d73e7c6148&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %