2-Bromo-5-feniltiofeno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B3663-1G B3663-5G
TCIAB3663-1GEA 68 EUR
TCIAB3663-1G TCIAB3663-5G
2-Bromo-5-feniltiofeno ≥97.0% (por GC)
2-Bromo-5-feniltiofeno
Formula: C₁₀H₇BrS
Número MDL: MFCD00159575
Núm. CAS: 29488-24-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=10521889bd8767eb9b0d3e35b60b76a98f09fe61&vid=10521889bd8767eb9b0d3e35b60b76a98f09fe61&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C