2-Feniltiofeno ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
P1397-1G P1397-5G
TCIAP1397-1GEA 25 EUR
TCIAP1397-1G TCIAP1397-5G
2-Feniltiofeno ≥95.0% (por GC)
2-Feniltiofeno
Formula: C₁₀H₈S
MW: 160,24 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00130080
Núm. CAS: 825-55-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4dab062729ca7725681e42617027f5ef0b70444&vid=c4dab062729ca7725681e42617027f5ef0b70444&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 34.0 to 38.0 deg-C