4-(Fenil)tiosemicarbazida ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
P0235-1G P0235-25G
TCIAP0235-1GEA 16 EUR
TCIAP0235-1G TCIAP0235-25G
4-(Fenil)tiosemicarbazida ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4-(Fenil)tiosemicarbazida
Formula: C₇H₉N₃S
Pto. Ebullición: 308 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 138…141 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007615
Núm. CAS: 5351-69-9
EINECS: 226-329-1
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 137.0 to 141.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency