Rifampicina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Rifampin, 3-(4-Methylpiperazinyliminomethyl)rifamycin SV, Rifamycin AMP
R0079-25G R0079-5G
TCIAR0079-25GEA 188 EUR
TCIAR0079-25G TCIAR0079-5G
Rifampicina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Rifampicina
Formula: C₄₃H₅₈N₄O₁₂
MW: 822,95 g/mol
Pto. de fusión: 188°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00151389
Núm. CAS: 13292-46-1
EINECS: 236-312-0
Índice Merck: 14,08216
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=caa43f5d24b888262b5bc9149d8ba00c9b1eb325&vid=caa43f5d24b888262b5bc9149d8ba00c9b1eb325&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 94.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %