(±)-Lactato de metilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
L0004-25ML L0004-500ML
TCIAL0004-25MLEA 17 EUR
TCIAL0004-25ML TCIAL0004-500ML
(±)-Lactato de metilo ≥98.0% (por GC)
(±)-Lactato de metilo
Formula: C₄H₈O₃
Pto. Ebullición: 144°C
Densidad: 1,118 g/cm³ (0 °C)
Pto. de inflamación: 54°C
Número MDL: MFCD00066367
Núm. CAS: 547-64-8
EINECS: 208-930-0
UN: 3272
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,06094
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73d0cfa7773853ae506eef3631b80cec84dd5c74&vid=73d0cfa7773853ae506eef3631b80cec84dd5c74&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %