2',4',6'-Trihidroxiacetofenona monohidrato ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Acetylphloroglucinol monohydrate, THAP monohydrate, Phloroacetophenone monohydrate
T1888-25G T1888-5G
TCIAT1888-25GEA 199 EUR
TCIAT1888-25G TCIAT1888-5G
2',4',6'-Trihidroxiacetofenona monohidrato ≥98.0% (por GC)
2',4',6'-Trihidroxiacetofenona monohidrato
Formula: C₈H₈O₄·1H₂O
Pto. Ebullición: 394 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 216…218 °C
Número MDL: MFCD00149091
Núm. CAS: 480-66-0
EINECS: 207-556-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1b203f2ecee303aabd753f83adce87e85fdf6e1e&vid=1b203f2ecee303aabd753f83adce87e85fdf6e1e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 213.0 to 223.0 deg-C
Water 8.5 to 11.0 %