(R)-(-)-3-Cloro-1,2-propanodiol ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
M0967-10G M0967-25G
TCIAM0967-10GEA 43 EUR
TCIAM0967-10G TCIAM0967-25G
(R)-(-)-3-Cloro-1,2-propanodiol ≥96.0% (por GC)
(R)-(-)-3-Cloro-1,2-propanodiol
Formula: ClCH₂CHOHCH₂OH
Pto. Ebullición: 95°C
Densidad: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 126°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00135169
Núm. CAS: 57090-45-6
EINECS: 435-560-9
UN: 2689
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c93f34937887b5d732f683f9754e102a9ed6651&vid=0c93f34937887b5d732f683f9754e102a9ed6651&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Specific rotation [a]20/D -7.0 to -10.0 deg (C=2, H2O)