(S)-(+)-3-Cloro-1,2-propanodiol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
(2S)-(+)-3-Chloropropane-1,2-diol, (S)-(+)-3-Chloro-1,2-dihydroxy propane
C1542-10G
C1542-25G
TCIAC1542-10GEA
39
EUR
TCIAC1542-10G
TCIAC1542-25G
(S)-(+)-3-Cloro-1,2-propanodiol ≥98.0% (por GC)
(S)-(+)-3-Cloro-1,2-propanodiol
Formula:
ClCH₂CHOHCH₂OH Pto. Ebullición: 80°C Densidad: 1,322 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 126°C |
Número MDL:
MFCD00210270 Núm. CAS: 60827-45-4 UN: 2689 ADR: 6.1,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Optical purity (GC) | min. 98.0 ee% |