Ácido fosfomolíbdico hidrato
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Ácido dodecamolibdofosfórico hidrato
P1910-100G P1910-500G P1910-25G
TCIAP1910-100GEA 65 EUR
TCIAP1910-100G TCIAP1910-500G TCIAP1910-25G
Ácido fosfomolíbdico hidrato
Ácido fosfomolíbdico hidrato
Formula: H₃[P(Mo₃O₁₀)₄]·nH₂O
MW: 1843,27 g/mol
Pto. de fusión: 78…90 °C
Densidad: 1,62 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149913
Núm. CAS: 51429-74-4
EINECS: 234-713-5
UN: 3085
ADR: 5.1,III
Índice Merck: 12,07498
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=40d1d77133aaf6f819deea9b9604bb8b5b9bc667&vid=d8ac726ab77d7276f92eed773e2cc7ac20548bd7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Molybdenum oxide min. 72.0 %