Fluoruro de tetraetilamonio hidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Fluoruro de tetrilamonio hidrato, Tetraetilamonio fluoruro hidrato
T0838-25G T0838-5G
TCIAT0838-25GEA 285 EUR
TCIAT0838-25G TCIAT0838-5G
Fluoruro de tetraetilamonio hidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fluoruro de tetraetilamonio hidrato
Formula: C₈H₂₀FN·xH₂O
Número MDL: MFCD00149990
Núm. CAS: 98330-04-2
EINECS: 211-559-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82076652f3608416a0007ecd9f2689dc8171dfb5&vid=82076652f3608416a0007ecd9f2689dc8171dfb5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min 95.0% (calcd.on anh.substance)