(R)-(+)-Isocianato de 1-fenetilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
I0334-1G
I0334-25G
I0334-5G
TCIAI0334-1GEA
30
EUR
TCIAI0334-1G
TCIAI0334-25G
TCIAI0334-5G
(R)-(+)-Isocianato de 1-fenetilo ≥98.0% (por GC)
(R)-(+)-Isocianato de 1-fenetilo
Formula:
C₉H₉NO Pto. Ebullición: 74 - 76 °C (7 hPa) Densidad: 1,05 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 65°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00063015 Núm. CAS: 33375-06-3 EINECS: 251-485-2 UN: 2206 ADR: 6.1,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Optical purity (GC) | min. 98.0 ee% |