(S)-(-)-Isocianato de 1-fenetilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
Isocianato de (S)-(-)-α-metilbencilo
I0335-1G
I0335-5G
TCIAI0335-1GEA
34
EUR
TCIAI0335-1G
TCIAI0335-5G
(S)-(-)-Isocianato de 1-fenetilo ≥98.0% (por GC)
(S)-(-)-Isocianato de 1-fenetilo
Formula:
C₉H₉NO Pto. Ebullición: 98°C Densidad: 1,05 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 65°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00002036 Núm. CAS: 14649-03-7 EINECS: 238-698-6 UN: 2206 ADR: 6.1,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Optical purity (GC) | min. 98.0 ee% |