Tricloroacetato de metilo ≥96.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

T1013-25G T1013-500G
TCIAT1013-25GEA 41 EUR
TCIAT1013-25G TCIAT1013-500G
Tricloroacetato de metilo ≥96.0% (por GC)
Tricloroacetato de metilo
Formula: C₃H₃Cl₃O₂
Pto. Ebullición: 154°C
Pto. de fusión: –17,5 °C
Densidad: 1,4897 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 72°C
Número MDL: MFCD00000794
Núm. CAS: 598-99-2
EINECS: 209-960-7
UN: 2533
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=feeb2bf6d5152ec1fc075fd6b6573dfb263e0ed0&vid=feeb2bf6d5152ec1fc075fd6b6573dfb263e0ed0&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR