Isocianato de tricloroacetilo ≥97.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
Peligro
T1047-1G T1047-25G T1047-5G
TCIAT1047-1GEA 24 EUR
TCIAT1047-1G TCIAT1047-25G TCIAT1047-5G
Isocianato de tricloroacetilo ≥97.0% (by total nitrogen basis)
Isocianato de tricloroacetilo
Formula: C₃Cl₃NO₂
MW: 188.4 g/mol
Pto. de inflamación: 65°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002033
Núm. CAS: 3019-71-4
EINECS: 221-165-7
UN: 2206
ADR: 6.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1bfa9a63b4d80b011e1c3452acb1e9d642d93bb&vid=e1bfa9a63b4d80b011e1c3452acb1e9d642d93bb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %