Acetoacetato de terc-butilo ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: tert-Butyl Acetoacetate
A0816-25ML A0816-500ML A0816-100ML
TCIAA0816-25MLEA 16 EUR
TCIAA0816-25ML TCIAA0816-500ML TCIAA0816-100ML
Acetoacetato de terc-butilo ≥95.0% (por GC)
Acetoacetato de terc-butilo
Formula: C₈H₁₄O₃
MW: 158,2 g/mol
Pto. Ebullición: 184°C
Pto. de fusión: –38 °C
Densidad: 0,9756 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 66°C
Número MDL: MFCD00008811
Núm. CAS: 1694-31-1
EINECS: 216-904-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1468c14f572b5ca843900e594abe7bb3e6048051&vid=1468c14f572b5ca843900e594abe7bb3e6048051&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) 95.0% (total of isomer)