Acetoacetato de isopropilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Isopropyl 3-oxobutanoate
I0826-25G
I0826-500G
TCIAI0826-25GEA
32
EUR
TCIAI0826-25G
TCIAI0826-500G
Acetoacetato de isopropilo ≥97.0% (por GC)
Acetoacetato de isopropilo
Formula:
C₇H₁₂O₃ Pto. Ebullición: 187°C Pto. de inflamación: 71°C |
Número MDL:
MFCD00043933 Núm. CAS: 542-08-5 EINECS: 208-798-4 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |