Acetoacetato de metilo ≥99.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: Methyl 3-oxobutanoate

A0650-25G A0650-500G
TCIAA0650-25GEA 16 EUR
TCIAA0650-25G TCIAA0650-500G
Acetoacetato de metilo ≥99.0% (por GC)
Acetoacetato de metilo
Formula: C₅H₈O₃
MW: 116.12 g/mol
Pto. Ebullición: 170°C
Pto. de fusión: –80°C
Pto. de inflamación: 72°C
Número MDL: MFCD00008784
Núm. CAS: 105-45-3
EINECS: 203-299-8
Índice Merck: 14,06009
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ca48a428ccee7d3a29c7ca6d11467a8a0c137172&vid=ca48a428ccee7d3a29c7ca6d11467a8a0c137172&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR