Acetoacetato de litio ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A1478-1G A1478-5G
TCIAA1478-1GEA 111 EUR
TCIAA1478-1G TCIAA1478-5G
Acetoacetato de litio ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Acetoacetato de litio
Formula: C₄H₅LiO₃
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00013060
Núm. CAS: 3483-11-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8a9a28f743f5e29506fd9300630859732576350&vid=a8a9a28f743f5e29506fd9300630859732576350&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Solubility in Water very faint turbidity