Tributirato de glicerol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Tributyrin, Glyceryl tributyrate, Glycerol tributyrate, Propane-1,2,3-triyl tributyrate
T0364-25ML
T0364-500ML
TCIAT0364-25MLEA
18
EUR
TCIAT0364-25ML
TCIAT0364-500ML
Tributirato de glicerol ≥97.0% (por GC)
Tributirato de glicerol
Formula:
C₁₅H₂₆O₆ Pto. Ebullición: 190°C Pto. de fusión: -75°C Densidad: 1,035 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 180°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009392 Núm. CAS: 60-01-5 EINECS: 200-451-5 Índice Merck: 14,09620 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |