Trilaurato de glicerol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Glyceryl tridodecanoate
G0087-25G G0087-500G G0087-100G
TCIAG0087-25GEA 31 EUR
TCIAG0087-25G TCIAG0087-500G TCIAG0087-100G
Trilaurato de glicerol ≥98.0% (por GC)
Trilaurato de glicerol
Formula: C₃₉H₇₄O₆
MW: 639.01 g/mol
Pto. Ebullición: 643
Pto. de fusión: 49
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00026559
Núm. CAS: 538-24-9
EINECS: 208-687-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=411710aa57dc9b6b66b597109d38695c10f5f700&vid=411710aa57dc9b6b66b597109d38695c10f5f700&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 49.0 deg-C
Solubility in Ethylacetate almost transparency