Triacetina ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Glicerina triacetato
G0086-25G
G0086-500G
TCIAG0086-25GEA
16
EUR
TCIAG0086-25G
TCIAG0086-500G
Triacetina ≥99.0% (por GC)
Triacetina
Formula:
C₉H₁₄O₆ Pto. Ebullición: 260°C Pto. de fusión: -78°C Densidad: 1,1596 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 144°C (copa cerrada) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008716 Núm. CAS: 102-76-1 EINECS: 203-051-9 Índice Merck: 14,09589 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |