Cloruro de heptanoílo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
H0040-25G H0040-500G H0040-100G
TCIAH0040-25GEA 25 EUR
TCIAH0040-25G TCIAH0040-500G TCIAH0040-100G
Cloruro de heptanoílo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de heptanoílo
Formula: C₇H₁₃ClO
Pto. Ebullición: 175°C
Pto. de fusión: –83,8 °C
Densidad: 0,9669 g/cm³ (15 °C)
Pto. de inflamación: 58°C
Número MDL: MFCD00000763
Núm. CAS: 2528-61-2
EINECS: 219-775-3
UN: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=35c11222465d50041f7b06af58454ecdbc0ee470&vid=35c11222465d50041f7b06af58454ecdbc0ee470&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %