Cloruro de palmitoílo ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
P0009-25ML P0009-500ML
TCIAP0009-25MLEA 17 EUR
TCIAP0009-25ML TCIAP0009-500ML
Cloruro de palmitoílo ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de palmitoílo
Formula: C₁₆H₃₁ClO
Pto. Ebullición: 200°C
Pto. de fusión: 12 °C
Densidad: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 166°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000742
Núm. CAS: 112-67-4
EINECS: 203-996-7
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=449311d9c690701e71e98abe41e00535c7c35baf&vid=449311d9c690701e71e98abe41e00535c7c35baf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %