Enantato de alilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Heptylic acid allyl ester, Enanthic acid allyl ester, Allyl Heptanoate, Allyl heptanoate, Heptanoic acid allyl ester
A2119-25G A2119-250G
TCIAA2119-25GEA 78 EUR
TCIAA2119-25G TCIAA2119-250G
Enantato de alilo ≥98.0% (por GC)
Enantato de alilo
Formula: C₁₀H₁₈O₂
Pto. Ebullición: 89°C
Pto. de fusión: –66°C
Densidad: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 82°C
Número MDL: MFCD00038341
Núm. CAS: 142-19-8
EINECS: 205-527-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b8c3ed1ab839a336dbbb7338ff8783eca7eee6b&vid=4b8c3ed1ab839a336dbbb7338ff8783eca7eee6b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %