Butirato de isobutilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Butyric acid Isobutyl ester, 2-Methyl-1-propylbutyrate
B0761-25ML B0761-500ML
TCIAB0761-25MLEA 16 EUR
TCIAB0761-25ML TCIAB0761-500ML
Butirato de isobutilo ≥98.0% (por GC)
Butirato de isobutilo
Formula: C₈H₁₆O₂
Pto. Ebullición: 157°C
Pto. de inflamación: 49°C
Número MDL: MFCD00027134
Núm. CAS: 539-90-2
EINECS: 208-729-8
UN: 3272
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,05136
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7e1dee5510dfc5aca5d5c8a3f82f993ab4d7216e&vid=7e1dee5510dfc5aca5d5c8a3f82f993ab4d7216e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %