Butirato de hexilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Butyric acid hexyl ester
B1891-25ML
B1891-500ML
TCIAB1891-25MLEA
16
EUR
TCIAB1891-25ML
TCIAB1891-500ML
Butirato de hexilo ≥98.0% (por GC)
Butirato de hexilo
Formula:
C₁₀H₂₀O₂ MW: 172,27 g/mol Pto. Ebullición: 205°C Densidad: 0,865 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 81°C |
Número MDL:
MFCD00048884 Núm. CAS: 2639-63-6 EINECS: 220-136-6 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)