Decanoato de etilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Ethyl caprate, Capric acid ethyl ester, Decanoic acid ethyl ester, Decylic acid ethyl ester
D0022-25ML D0022-500ML
TCIAD0022-25MLEA 16 EUR
TCIAD0022-25ML TCIAD0022-500ML
Decanoato de etilo ≥98.0% (por GC)
Decanoato de etilo
Formula: C₁₂H₂₄O₂
Pto. Ebullición: 243°C
Pto. de fusión: –20 °C
Densidad: 0,862 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 123°C
Número MDL: MFCD00009581
Núm. CAS: 110-38-3
EINECS: 203-761-9
Índice Merck: 14,03776
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4e07a4c3d5abc6810e3bd9e8b7c86e8bf2b3d3f&vid=c4e07a4c3d5abc6810e3bd9e8b7c86e8bf2b3d3f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %