Decanoato de metilo 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Decanoic acid methyl ester, Capric acid methyl ester, Decylic acid methyl ester, Methyl caprate
D0023-25ML
D0023-500ML
TCIAD0023-25MLEA
16
EUR
TCIAD0023-25ML
TCIAD0023-500ML
Decanoato de metilo 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Decanoato de metilo
Formula:
C₁₁H₂₂O₂ MW: 186.29 g/mol Pto. Ebullición: 229°C Pto. de fusión: –18°C Pto. de inflamación: 107°C |
Número MDL:
MFCD00009580 Núm. CAS: 110-42-9 EINECS: 203-766-6 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...