Acetato de 2-etilbutilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
A0029-25ML A0029-500ML
TCIAA0029-25MLEA 25 EUR
TCIAA0029-25ML TCIAA0029-500ML
Acetato de 2-etilbutilo ≥98.0% (por GC)
Acetato de 2-etilbutilo
Formula: C₈H₁₆O₂
Pto. Ebullición: 159°C
Densidad: 0,8784 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 53°C
Número MDL: MFCD00009343
Núm. CAS: 10031-87-5
EINECS: 233-095-4
UN: 1177
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e654b2db260a7ae2a7aae89b3b053d009d998d67&vid=e654b2db260a7ae2a7aae89b3b053d009d998d67&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %