Acetato de 2-etilhexilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
A0031-25ML A0031-500ML
TCIAA0031-25MLEA 27 EUR
TCIAA0031-25ML TCIAA0031-500ML
Acetato de 2-etilhexilo ≥98.0% (por GC)
Acetato de 2-etilhexilo
Formula: C₁₀H₂₀O₂
MW: 172.27 g/mol
Pto. Ebullición: 200°C
Pto. de fusión: –80°C
Pto. de inflamación: 77°C
Número MDL: MFCD00027249
Núm. CAS: 103-09-3
EINECS: 203-079-1
Índice Merck: 14,06763
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c8a786760177d8428ed4c8510e8a1e0efac7062&vid=0c8a786760177d8428ed4c8510e8a1e0efac7062&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %