Enantato de etilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
H0031-25ML H0031-500ML
TCIAH0031-25MLEA 16 EUR
TCIAH0031-25ML TCIAH0031-500ML
Enantato de etilo ≥98.0% (por GC)
Enantato de etilo
Formula: C₉H₁₈O₂
Pto. Ebullición: 188°C
Pto. de fusión: –66 °C
Densidad: 0,868 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 71°C
Número MDL: MFCD00009538
Núm. CAS: 106-30-9
EINECS: 203-382-9
Índice Merck: 14,03835
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=02153c1499d70f35126367e28c25f2276557c8f3&vid=02153c1499d70f35126367e28c25f2276557c8f3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %