Palmitato de etilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
P0003-25ML P0003-500ML
TCIAP0003-25MLEA 16 EUR
TCIAP0003-25ML TCIAP0003-500ML
Palmitato de etilo ≥97.0% (por GC)
Palmitato de etilo
Formula: C₁₈H₃₆O₂
Pto. Ebullición: 342 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 24 °C
Densidad: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00008996
Núm. CAS: 628-97-7
EINECS: 211-064-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=722283335b0d27cd601d11351147af145bb752d8&vid=722283335b0d27cd601d11351147af145bb752d8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %