Palmitato de metilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
P0006-25G P0006-250G
TCIAP0006-25GEA 16 EUR
TCIAP0006-25G TCIAP0006-250G
Palmitato de metilo ≥97.0% (por GC)
Palmitato de metilo
Formula: C₁₇H₃₄O₂
Pto. Ebullición: 417 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 29,9 °C
Densidad: 0,8804 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00008994
Núm. CAS: 112-39-0
EINECS: 203-966-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38f70d63a93c1fb0816597b9de059bc2e020250a&vid=38f70d63a93c1fb0816597b9de059bc2e020250a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %