Acetato de 2-butoxietilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B0700-25ML B0700-500ML
TCIAB0700-25MLEA 16 EUR
TCIAB0700-25ML TCIAB0700-500ML
Acetato de 2-butoxietilo ≥98.0% (por GC)
Acetato de 2-butoxietilo
Formula: C₈H₁₆O₃
Pto. Ebullición: 192°C
Pto. de fusión: -64°C
Densidad: 0,9416 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 71°C
Número MDL: MFCD00009457
Núm. CAS: 112-07-2
EINECS: 203-933-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0e98a864dc2033be588e6f4790376c4b4a8816af&vid=0e98a864dc2033be588e6f4790376c4b4a8816af&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Water max. 0.20 %
Acid Value max. 0.2