2-Etoxietilo acetato ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Acetato de etilglicol, Acetato de 2-etoxietilo
E0049-25ML E0049-500ML
TCIAE0049-25MLEA 16 EUR
TCIAE0049-25ML TCIAE0049-500ML
2-Etoxietilo acetato ≥98.0% (por GC)
2-Etoxietilo acetato
Formula: C₆H₁₂O₃
Pto. Ebullición: 156°C
Pto. de fusión: –62°C
Densidad: 0,976 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 55°C
Número MDL: MFCD00009251
Núm. CAS: 111-15-9
EINECS: 203-839-2
UN: 1172
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,03751
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c8f748a25fe01654a2315c349e813eeae31961fd&vid=c8f748a25fe01654a2315c349e813eeae31961fd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %